Merck
458880
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
98%
別名:
3-Bromo-2,4,6-trimethylbenzenamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H(CH3)3NH2
CAS番号:
分子量:
214.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
, Light Brown to Dark Brown to Dark Purple
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
172-173 °C/24 mmHg (lit.)
mp
34.5-39.3 °C (lit.)
密度
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1N
InChI
1S/C9H12BrN/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,11H2,1-3H3
InChI Key
MVLMPTBHZPYDBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458880-BULK:
458880-VAR:
458880-25G:
458880-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magdalena Markowicz et al.
Journal of biological physics, 38(4), 637-656 (2012-11-13)
The interactions between dendrimers and different types of drugs are nowadays one of the most actively investigated areas of the pharmaceutical sciences. The interactions between dendrimers and drugs can be divided into: internal encapsulation, external electrostatic interaction, and covalent conjugation.