Merck
456322
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylpentane-d18
98 atom % D
別名:
Isooctane-d18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCD2C(CD3)3
CAS番号:
分子量:
132.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
-107 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+18
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D2,7D
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-FKVAJJEHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F
引火点(℃)
-12.00 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
456322-VAR:
456322-5G-PW:
456322-5G:
456322-BULK:
456322-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)