Merck
454494
Sigma-Aldrich
tert-ブチルテトライソプロピルホスホロジアミダイト
95%
別名:
1,1-Dimethylethyl N,N,N′,N′-tetrakis(1-methylethyl)phosphorodiamidite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)2CH]2N]2POC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
304.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
67-74 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C16H37N2OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-16(9,10)11)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,1-11H3
InChI Key
PSFUFSJCFKUIIG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Tert-ブチルテトライソプロピルホスホロジアミダイトは、入手が容易で空気に対して安定していることから、工業的に重要なアリールおよびヘテロアリールアミンの合成に広く使用されている、アリールおよびヘテロアリールクロリドおよびブロミドのパラジウム触媒によるバックワルド–ハートウィグアミノ化反応に有効なリガンドです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
454494-5G:
454494-VAR:
454494-BULK:
454494-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stéphane Dumas et al.
Investigative radiology, 45(10), 600-612 (2010-09-03)
The donor atoms that bind to gadolinium in contrast agents influence inner-sphere water exchange and electronic relaxation, both of which determine observed relaxivity. The effect of these molecular parameters on relaxivity is greatest when the contrast agent is protein bound.
Palladium-Catalysed Amination of Aryl-and Heteroaryl Halides Using tert-Butyl Tetraisopropylphosphorodiamidite as an Easily Accessible and Air-Stable Ligand.
Roiban G-D, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 10, 2070-2076 (2014)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
454494-5G4061833323519
454494-1G