アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
91 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](C)(C)O[Si](O[Si]([H])(C)C)(O[Si]([H])(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H26O3Si4/c1-16(2)13-19(14-17(3)4,15-18(5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16-18H,1-6H3
InChI Key
CQZDNELEZXTFEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448648-BULK:
448648-VAR:
448648-25ML:
448648-5ML:
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-17)
Low molecular weight, highly crosslinked silicone resins are widely used as reinforcing agents for highly transparent elastomers and adhesion/tack promoters in gels. The resins are complex mixtures and their structure / property relationships are ill defined. We report the synthesis