Merck
448176
Sigma-Aldrich
1-Hexan-d13-ol
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
Hexyl-d13 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)4CD2OH
CAS番号:
分子量:
115.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
156.5 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+13
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
ZSIAUFGUXNUGDI-UTBWLCBWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448176-1G:
448176-1G-PW:
448176-VAR:
448176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Giuseppe Avellone et al.
Food chemistry, 240, 222-230 (2017-09-28)
The purpose of the present work was to find a correlation between microencapsulation technology applied to wines and the resulting quality of the wine itself in terms of volatile composition and phenolic profile. To this aim, samples of Nero d'Avola
Evangelia Zdrali et al.
ACS nano, 11(12), 12111-12120 (2017-12-12)
Mixtures of nano- and microscopic oil droplets in water have recently been rediscovered as miniature reaction vessels in microfluidic environments and are important constituents of many environmental systems, food, personal care, and medical products. The oil nanodroplet/water interface stabilized by