Merck
447145
Sigma-Aldrich
ボランジメチルスルフィド錯体 溶液
5.0 M in diethyl ether
別名:
BMS, トリヒドロ[チオビス[メタン]]ボロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2S · BH3
CAS番号:
分子量:
75.97
Beilstein:
3663489
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
5.0 M in diethyl ether
bp
~34 °C
密度
0.789 g/mL at 25 °C
官能基
thioether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
InChI Key
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
位置選択的還元剤として使用される反応
反応物は、下記に関連します:
  • ヒドロキシアミドホウ素化 / 酸化
かご状化合物の合成
Borane dimethyl sulfide complex can be used in the preparation of:
  • An amine-based polymer for CO2 uptake.
  • Amine-modified electrospun ultrafine fibers used to remove methyl orange from water.
  • Thexylborane, a key intermediate for the synthesis of polyethylene derived star copolymers and terpolymers.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-31.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
447145-100ML:4548173152462
447145-BULK:
447145-800ML:
447145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhancement of CO2 affinity in a polymer of intrinsic microporosity by amine modification
Mason CR, et al.
Macromolecules, 47(3), 1021-1029 (2014)
Synthesis of well-defined polyethylene-based 3-miktoarm star copolymers and terpolymers
Zhang Z, et al.
Macromolecules, 49(7), 2630-2638 (2016)
Jeong Won Jang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 61(6), 1809-1820 (2015-01-30)
The effect of viral suppression on long-term disease outcome after decompensation in patients with hepatitis B virus (HBV)-related cirrhosis has not been established. The aim of this study was to determine the long-term effect of antiviral therapy (AVT) in patients
Elin S Gray et al.
Oncotarget, 6(39), 42008-42018 (2015-11-03)
Repeat tumor biopsies to study genomic changes during therapy are difficult, invasive and data are confounded by tumoral heterogeneity. The analysis of circulating tumor DNA (ctDNA) can provide a non-invasive approach to assess prognosis and the genetic evolution of tumors
Santiago Palacio et al.
International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society, 10(5), 686-691 (2013-05-23)
It remains controversial whether dual antiplatelet therapy reduces stroke more than aspirin alone. We aimed to assess the effects of adding clopidogrel to aspirin on the occurrence of stroke and major haemorrhage in patients with vascular disease. Meta-analysis of published