Merck
441252
Sigma-Aldrich
D-ピニトール
95%
別名:
3-O-メチル-D-カイロ-イノシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O6
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
光学活性
[α]20/D 60.0 to 70.0°, c = 1% in H2O
mp
179-185 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h2-12H,1H3/t2-,3-,4-,5-,6+,7+/m0/s1
InChI Key
DSCFFEYYQKSRSV-KLJZZCKASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
針葉樹に多くみられるD-ピニトールは、L-ケブラチトールの異性体です。
アプリケーション
D-ピニトールは、そのアゾールヌクレオシド類似体を調製するための出発物質として使用される場合があります。また、これは1D-1,5-ジデオキシ-1,5-ジフルオロ-ネオ-イノシトールおよび1D-1-デオキシ-1-フルオロ-ミオ-イノシトールの調製に使用されることもあります。
細胞増殖阻害特性を示す、イノシトールの生物学的に活性なフッ素化アイソスターの前駆体。マウスの抗糖尿病特性を示しています。幅広い植物における塩ストレス制御因子であると考えられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
441252-VAR:
441252-100MG:
441252-500MG:
441252-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Narayanan, C.R. et al.
Current Science, 56, 139-139 (1987)
Efficient synthetic routes to fluorinated isosteres of inositol and their effects on cellular growth.
Kozikowski AP, et al.
Journal of the American Chemical Society, 112(11), 4528-4531 (1990)
Joanna Magielse et al.
Journal of ethnopharmacology, 146(1), 250-256 (2013-01-08)
The isolation of D-pinitol (or 3-O-methyl-D-chiro-inositol) from an aqueous decoction of Desmodium adscendens (Fabaceae) leaves and twigs is reported. The protective and curative effect of this decoction, in which d-pinitol was quantified, and of pure D-pinitol, against chemically-induced liver damage
Selvaraj Sivakumar et al.
Chemico-biological interactions, 188(1), 237-245 (2010-07-21)
Oxidative stress plays a crucial role in the progression and development of diabetes and its complications due to chronic hyperglycemia. The present study was aimed to investigate the kidney tissue protective nature of d-pinitol, a cyclitol present in soybean, by
Binika Hada et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 68(3), 226-234 (2012-07-31)
D-chiro-inositol, a member of the inositol family, and pinitol, a 3-methoxy analogue of D-chiro-inositol, have been proposed to have antidiabetic, antiinflammatory, anticancer and stamina enhancing effects. We found that supplementing the diet of Drosophila with D-chiro-inositol and pinitol extended adult