Merck
436534
Sigma-Aldrich
N-(イソブトキシメチル)アクリルアミド
technical grade
別名:
N -(Isobutoxymethyl)acrylamide, Isobutoxymethylacrylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCONHCH2OCH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
viscous liquid
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
InChI Key
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
436534-100ML:4548173981246
436534-BULK:
436534-500ML:
436534-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
436534-100ML4061832115917
436534-500ML