Merck
222348
Sigma-Aldrich
ジアセトンアクリルアミド
contains ≤100 ppm inhibitor, 99%
別名:
N-(1,1-ジメチル-3-オキソブチル)アクリルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCONHC(CH3)2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
1928444
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
含みます
≤100 ppm inhibitor
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C9H15NO2/c1-5-8(12)10-9(3,4)6-7(2)11/h5H,1,6H2,2-4H3,(H,10,12)
InChI Key
OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
222348-500G:
222348-100G:
222348-VAR:
222348-BULK:
222348-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg
Heike Römermann et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 42(2), 21-21 (2019-02-23)
A suitable balance of convective and diffusive transport of small molecules contained in the liquid phase of a drying latex film leads to auto-stratification and to functionally graded films. Differing from blends of latex particles, which may also experience drying-induced