Merck
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10N2O2S
CAS番号:
分子量:
246.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
70-72 °C (lit.)
官能基
nitro
phenyl
thioether
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChI Key
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
431745-BULK:
431745-1G:
431745-5G:
431745-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)