430676
2,2,5,7,8-ペンタメチル-6-クロマノール
97%
別名:
α-C-1-Chromanol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-3,4-dihydrochromen-6-ol, 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-hydroxychroman, 3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-ol, 6-Hydroxy-2,2,5,7,8-pentamethylchroman
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
89-91 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(C)c2OC(C)(C)CCc2c(C)c1O
InChI
1S/C14H20O2/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)15)6-7-14(4,5)16-13/h15H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
SEBPXHSZHLFWRL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430676-5G:
430676-BULK:
430676-VAR:
430676-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)