Merck
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-D-alanine methyl ester, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-iodo-D-alanine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS番号:
分子量:
329.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
55-59 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
InChI Key
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
426032-BULK:
426032-VAR:
426032-1G:4548173988603
426032-5G:4548173351698
426032-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)