Merck
425389
Sigma-Aldrich
1-Naphthol-d8
97 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D8O
分子量:
152.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1=C(O[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD
InChI Key
KJCVRFUGPWSIIH-GZORGGLCSA-N
関連するカテゴリー
包装
Packaged in screw-cap bottles
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
425389-1G:
425389-5G:
425389-BULK:
425389-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)