Merck
423335
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethyl methacrylate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2SCH3
CAS番号:
分子量:
160.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
38 °C/0.06 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2S/c1-6(2)7(8)9-4-5-10-3/h1,4-5H2,2-3H3
InChI Key
MLGMNVSTCSILMV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
423335-VAR:
423335-5G:
423335-BULK:
423335-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonio Conde-González et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110489-110489 (2020-01-12)
Three dimensional synthetic polymer scaffolds have remarkable chemical and mechanical tunability in addition to biocompatibility. However, the chemical and physical space is vast in view of the number of variables that can be altered e.g. chemical composition, porosity, pore size