Merck
422169
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロ-5-フルオロ-3-ピリジンカルボニトリル
98%
別名:
2,6-ジクロロ-3-シアノ-5-フルオロピリジン, 2,6-ジクロロ-5-フルオロ-3-ニコチノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6HCl2FN2
CAS番号:
分子量:
190.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
89-91 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
InChI Key
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
422169-BULK:
422169-VAR:
422169-25G:4548173148427
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)