Merck
421790
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-シクロヘキサンジオール
99%
別名:
(1R)-trans-1,2-シクロヘキサンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(OH)2
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
4780913
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −39°, c = 1.6 in H2O
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
421790-BULK:
421790-VAR:
421790-1G:
421790-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elena Parmigiani et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(19), 7388-7402 (2015-05-15)
Cerebellar GABAergic interneurons in mouse comprise multiple subsets of morphologically and neurochemically distinct phenotypes located at strategic nodes of cerebellar local circuits. These cells are produced by common progenitors deriving from the ventricular epithelium during embryogenesis and from the prospective