Merck
418269
Sigma-Aldrich
Aluminum 1,8,15,22-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H32AlClN8S4
CAS番号:
分子量:
1007.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
759 nm
SMILES記法
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Sc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Sc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Sc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Sc%14ccccc%14)c4%13
InChI
1S/C56H32N8S4.Al.ClH/c1-5-17-33(18-6-1)65-41-29-13-25-37-45(41)53-57-49(37)62-54-47-39(27-15-31-43(47)67-35-21-9-3-10-22-35)51(59-54)64-56-48-40(28-16-32-44(48)68-36-23-11-4-12-24-36)52(60-56)63-55-46-38(50(58-55)61-53)26-14-30-42(46)66-34-19-7-2-8-20-34;;/h1-32H;;1H/q-2;+3;/p-1
InChI Key
WZNPSCVVOXFVGQ-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
418269-500MG:
418269-100MG:
418269-BULK:
418269-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)