Merck
386618
Sigma-Aldrich
銅(II) 1,4,8,11,15,18,22,25-オクタブトキシ-29H,31H-フタロシアニン
Dye content 95 %
別名:
1,4,8,11,15,18,22,25-オクタブトキシフタロシアニン 銅(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H80CuN8O8
CAS番号:
分子量:
1152.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 95%
mp
184-187 °C (lit.)
λmax
740 nm
SMILES記法
CCCCOc1ccc(OCCCC)c2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7c(OCCCC)ccc(OCCCC)c7c6nc8nc(nc5c9c(OCCCC)ccc(OCCCC)c49)c%10c(OCCCC)ccc(OCCCC)c8%10)c12
InChI
1S/C64H80N8O8.Cu/c1-9-17-33-73-41-25-26-42(74-34-18-10-2)50-49(41)57-65-58(50)70-60-53-45(77-37-21-13-5)29-30-46(78-38-22-14-6)54(53)62(67-60)72-64-56-48(80-40-24-16-8)32-31-47(79-39-23-15-7)55(56)63(68-64)71-61-52-44(76-36-20-12-4)28-27-43(75-35-19-11-3)51(52)59(66-61)69-57;/h25-32H,9-24,33-40H2,1-8H3;/q-2;+2
InChI Key
GUXRYGQKVMJNDV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
386618-VAR:
386618-50MG:
386618-250MG:4548173963136
386618-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naveen Rawat et al.
Scientific reports, 5, 16536-16536 (2015-11-13)
The origins of spin exchange in crystalline thin films of Copper Octabutoxy Phthalocyanine (Cu-OBPc) are investigated using Magnetic Circular Dichroism (MCD) spectroscopy. These studies are made possible by a solution deposition technique which produces highly ordered films with macroscopic grain