Merck
381918
Sigma-Aldrich
銅(II)2,3-ナフタロシアニン
Dye content 85 %
別名:
2,3-ナフタロシアニン 銅(II)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H24CuN8
CAS番号:
分子量:
776.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 85%
品質水準
λmax
692 nm (2nd)
-315 nm
SMILES記法
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Cu/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
InChI Key
GSLUMIUEZQSUQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381918-VAR:
381918-BULK:
381918-1G:4548173956282
381918-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)