Merck
527629
Sigma-Aldrich
ポリ(銅フタロシアニン)
Dye content 60 %
別名:
Copper phthalocyanine polymer, Copper polyphthalocyanine, Poly(copper phthalocyanine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
組成
Dye content, 60%
mp
>350 °C (lit.)
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;
InChI Key
VVOLVFOSOPJKED-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
527629-VAR:
527629-5G:
527629-1G:4548173956893
527629-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)