Merck
410233
Sigma-Aldrich
1H-ベンゾトリアゾール-1-メタノール
98%
別名:
1-(ヒドロキシメチル)ベンゾトリアゾール, 1-ベンゾトリアゾールメタノール, NSC 12463
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3O
CAS番号:
分子量:
149.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
150-152 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-4,11H,5H2
InChI Key
MXJIHEXYGRXHGP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • α-フロ酸フェニルエステルの加水分解
以下の用途に用います。
  • 通気酸性媒質中での鉄の腐食抑制剤
  • 活性酸素捕捉剤
以下の用途に用いる反応剤です。
  • Sharpless不斉ジヒドロキシル化および基質指向性のアニオン性ヒドロキシメチル化を経由する、グリコシダーゼインヒビター候補であるヒドロキシ基をスキップしたビスホモイノシトール類の合成
  • アリールボロン酸のアレンアルコールへのパラジウム触媒付加と、それに続くEschenmoser/Claisen転位を利用するアプリシンのエナンチオ選択的合成
  • 抗腫瘍薬およびHIV-1インテグラーゼインヒビターである置換ジヒドロキノリンカルボン酸の合成
  • Gosteli-Claisen転位
有機溶媒中で無水ホルムアルデヒドをin situ生成するための安全な試薬です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
410233-VAR:
410233-10G:
410233-50G:
410233-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gülsev Dilber et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 217, 128-140 (2019-04-01)
In this study, the novel 3-(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methoxy substituted novel phthalonitrile compounds (2 and 6) were synthesized. Their non-peripheral and peripheral zinc (II) (3 and 7), manganese (III) (4 and 8) and copper (II) (5 and 9) phthalocyanine complexes were synthesized for
Organic Letters (2007)