Merck
410128
Sigma-Aldrich
スカンジウム(III)イソプロポキシド
別名:
Scandium triisopropoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc(OCH(CH3)2)3
CAS番号:
分子量:
222.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder or granules
solid
組成
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
反応適合性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI Key
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
410128-VAR:
410128-250MG:
410128-BULK:
410128-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)