アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
core: germanium
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
123 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[GeH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Ge/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI Key
KTSWILXIWHVQLR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409170-VAR:
409170-1G:
409170-BULK:
409170-250MG:
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication