アッセイ
96% (NT)
フォーム
liquid
色
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
n20/D 1.398
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
溶解性
95% ethanol: 4.5 g/10 mL, clear, colorless
密度
1.121 g/mL at 20 °C
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carbonate
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- タンパク質のヒスチジン残基の修飾。
- 植物の黄化組織及び緑色組織からの核酸の非分解抽出におけるヌクレアーゼ阻害剤として。
- 直鎖及びスーパーコイルプラスミドDNAの修飾。
- 負のスーパーコイルを持つDNAの二次構造の検討に使用する化学プローブとして。
- アクチンのヒスチジン残基のカルベトキシル化。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40718-250ML:
40718-5ML:
40718-BULK:
40718-25ML:
40718-VAR:
40718-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック