Merck
406481
Sigma-Aldrich
シリコンジヒドロキシルフタロシアニン
Dye content 75 %
別名:
ジヒドロキシ(フタロシアニナート)シリコン, ジヒドロキシシリコンフタロシアニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H18N8O2Si
CAS番号:
分子量:
574.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, 75%
λmax
672 nm
SMILES記法
O[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H18N8O2Si/c41-43(42)39-29-21-13-5-6-14-22(21)31(39)37-27-19-11-3-4-12-20(19)28(34-27)38-32-24-16-8-7-15-23(24)30(40(32)43)36-26-18-10-2-1-9-17(18)25(33-26)35-29/h1-16,41-42H/b35-25-,35-29-,36-26-,36-30-,37-27-,37-31-,38-28-,38-32-
InChI Key
IKEIGECHKXPQKT-GMKHRMEJSA-N
アプリケーション
  • ドープ半導体ベースのシリコンジヒドロキシルフタロシアニンとdienynoic acidの構造決定、特性評価、およびコンピューター試験:本稿では、シリコンジヒドロキシルフタロシアニンの化学ドーピングとdienynoic acidとの相互作用について検討しています(Vergara et al., 2024)。
  • シリコン(IV)フタロシアニンを包埋したポリ(ビニルアルコール)ベースの抗菌および防汚界面の容易な作製:本研究では、抗菌および防汚界面でのシリコンジヒドロキシルフタロシアニンの製造と応用に焦点を当てています(Strokov et al., 2020)。
  • … 2-エトキシ置換およびaxially (4-phenylpiperazin-1-yl) propanoxy-二置換のシリコンフタロシアニンと、それらの電気化学:本稿では、シリコンジヒドロキシルフタロシアニンとその誘導体の合成と電気化学的性質について詳しく報告しています(Biyiklioglu and Alp, 2015)。
  • 光電子工学用途のメチルシリコンヒドロキシルフタロシアニンドープのPVAフィルム:本研究では、光電子工学用途のドープPVAフィルムにおけるメチルシリコンヒドロキシルフタロシアニンの特性を検討しています(Qashou et al., 2019)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406481-BULK:
406481-VAR:
406481-500MG:
406481-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)