Merck
406538
Sigma-Aldrich
シリコン2,3-ナフタロシアニンジヒドロキシド
Dye content 80 %
別名:
Silicon naphthalocyanine dihydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H26N8O2Si
CAS番号:
分子量:
774.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
組成
Dye content, 80%
λmax
785 nm
SMILES記法
O[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H26N8O2Si/c57-59(58)55-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(55)53-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(50-43)54-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(56(48)59)52-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(49-42)51-45/h1-24,57-58H/b51-41-,51-45-,52-42-,52-46-,53-43-,53-47-,54-44-,54-48-
InChI Key
TWXYEPNVTJIKJY-MXGMYSBDSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406538-100MG:
406538-VAR:
406538-250MG:
406538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)