Merck
406422
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
98%
別名:
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2(CF2)4CH2OH
CAS番号:
分子量:
262.10
Beilstein:
1784039
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
InChI Key
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
406422-5G:
406422-BULK:
406422-VAR:
406422-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)