Merck
8.04308
Sigma-Aldrich
1,6-Hexanediol
for synthesis
別名:
1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
118.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
211-074-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
320 °C
有効性
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
6.6-16 % (v/v)
pH
7.6 (20 °C, 900 g/L in H2O)
bp
253-260 °C
mp
37-42 °C
転移温度
flash point 147 °C
溶解性
5000 g/L
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
530 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 37 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup