Merck
406619
Sigma-Aldrich
Hexadecafluorodecanedioic acid
別名:
Hexadecafluorosebacic acid, Perfluorodecanedioic acid, Perfluorosebacic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CF2)8COOH
CAS番号:
分子量:
490.09
Beilstein:
1898292
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
151-160 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
InChI
1S/C10H2F16O4/c11-3(12,1(27)28)5(15,16)7(19,20)9(23,24)10(25,26)8(21,22)6(17,18)4(13,14)2(29)30/h(H,27,28)(H,29,30)
InChI Key
YPCSMEGZIYWAAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexadecafluorodecanedioic acid (Hexadecafluorosebacic acid) is a perfluoroalkanedicarboxylic acid, useful in the preparation of synthetic polymers. Negative surface-assisted laser desorption/ionization (SALDI) mass spectra of hexadecafluorosebacic acid has been reported.
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • マンガンフェナントロリン ぺルフルオロセバカト高分子錯体の過酸化水素不均化反応速度論の研究
  • マンガンフェナントロリン ぺルフルオロセバシン酸錯体の合成
  • 亜鉛塩およびフェナントロリンとの反応
Hexadecafluorodecanedioic acid (Perfluorosebacic acid) may be employed as dopant for the synthesis of three-dimensional boxlike microstructures assembled from 1D-nanofibers of polyaniline (PANI). It may be used for the synthesis of polymeric complex {[Mn(O2C(CF2)8CO2)(phen)2]H2O}n.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
406619-1G:
406619-5G:
406619-BULK:
406619-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, crystal structure and catalytic activity for H 2 O 2 disproportionation of the manganese (II) coordination polymer {[Mn (O 2 C (CF 2) 8 CO 2)(phen) 2] H 2 O} n (phen= 1, 10-phenanthroline).
Kani I, et al.
Polyhedron, 27(4), 1238-1247 (2008)
Chemical Ionization of Perfluoroalkanedicarboxylic Acid Compounds through Reduction of Copper (II) Sulfide by Laser Irradiation in Surface-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry.
KAGAWA S and YOSHIOKA T.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 57(2) (2009)
3D-boxlike polyaniline microstructures with super-hydrophobic and high-crystalline properties.
Zhu Y, et al.
Polymer, 49(16), 3419-3423 (2008)