Merck
401455
Sigma-Aldrich
4,4,4-トリフルオロ-2-ブチン酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C≡CCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
166.10
Beilstein:
3539414
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.350 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
密度
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2H2,1H3
InChI Key
SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate is an unsymmetrical internal alkyne.
アプリケーション
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate has been used to investigate the regioselectivity of the insertion reaction with cyclometalated iridium and rhodium complexes.
It may be used in the synthesis of the following compounds :
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(5-(ethoxycarbonyl)-6-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
  • (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-methyl 9-acetoxy-2-(6-(ethoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien-2-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododecahydro-1Hbenzo[f]isochromene-7-carboxylate
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
401455-BULK:
401455-100MG:
401455-VAR:
401455-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactivity and Regioselectivity of Insertion of Unsaturated Molecules into M- C (M= Ir, Rh) Bonds of Cyclometalated Complexes.
Li L, et al.
Organometallics, 29(20), 4593-4605 (2010)
Anthony Lozama et al.
Journal of natural products, 74(4), 718-726 (2011-02-23)
As part of our continuing efforts toward more fully understanding the structure-activity relationships of the neoclerodane diterpene salvinorin A, we report the synthesis and biological characterization of unique cycloadducts through [4+2] Diels-Alder cycloaddition. Microwave-assisted methods were developed and successfully employed
Facile access to stereodefined dienoates and cyclopropylenoates containing a trifluoromethyl group.
Wang P-A, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 124(1), 93-97 (2003)