Merck
400270
Sigma-Aldrich
リチウムチオフェノラート 溶液
1.0 M in THF
別名:
チオフェノール リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SLi
CAS番号:
分子量:
116.11
Beilstein:
3597301
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: lithium
濃度
1.0 M in THF
bp
67 °C
密度
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li].Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
InChI Key
HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400270-800ML:4548173143569
400270-100ML:4548173143552
400270-BULK:
400270-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications