Merck
393835
Sigma-Aldrich
o-キシリレンN,N-ジエチルホスホロアミダイト
technical grade
別名:
3-(ジエチルアミノ)-1,5-ジヒドロ-2,4,3-ベンゾジオキサホスフェピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18NO2P
CAS番号:
分子量:
239.25
Beilstein:
3590087
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
溶解性
THF: soluble
acetonitrile: soluble
cold water: insoluble
dichloromethane: soluble
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)P1OCc2ccccc2CO1
InChI
1S/C12H18NO2P/c1-3-13(4-2)16-14-9-11-7-5-6-8-12(11)10-15-16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI Key
JDAKPBBWYIWXJF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
o-キシリレンN,N-ジエチルホスホロアミダイト(N,N-ジエチル-1,5-ジヒドロ-2,4,3-ベンゾジオキサホスフェピン-3-アミン)は、以下の合成に使用されます:
  • 二環式グリコシル亜リン酸塩
  • ペンタキス(o-キシリレンリン酸塩)
  • o-キシリレンアルキル亜リン酸塩
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
393835-VAR:
393835-5G:
393835-BULK:
393835-250MG:
393835-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Utilization of O-xylylene N,N-diethylphosphoramidite for the synthesis of phosphoric diesters.
Watanabe Y, et al
Tetrahedron Letters, 33(10), 1313-1316 (1992)
Honglu Zhang et al.
Organic letters, 11(7), 1551-1554 (2009-03-04)
The phosphorylated inositol diphosphates, including the diphosphoinositol pentakisphosphate regioisomers, play critical roles in signal transduction and cellular regulation. In particular, the IP(7) isomer 5-PP-Ins(1,2,3,4,6)P(5) is implicated in a nonenzymatic phosphate transfer converting a protein serine phosphate residue to a serine
Synergistic inhibition of human Synergistic inhibition of human α-1, 3-fucosyltransferase V.
Qiao L, et al
Journal of the American Chemical Society, 118(33), 7653-7662 (1996)