Merck
392189
Sigma-Aldrich
1-ピレン酢酸
97%
別名:
(1-Pyrenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12O2
CAS番号:
分子量:
260.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
210-212 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H12O2/c19-16(20)10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)18(13)17(11)12/h1-9H,10H2,(H,19,20)
InChI Key
SDJCLYBBPUHKCD-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-ピレン酢酸は負に電荷したピレン誘導体です。 グリニャール試薬およびn-ブチルリチウム(n-BuLi)の、標準化滴定試薬として提案されています。
アプリケーション
1-ピレン酢酸は以下の研究での使用に適しています:
  • ピレンアミドベースのPd2+プローブであるN-(2-(メチルチオ)エチル)-2-(ピレン-1-イル)アセトアミドの合成。
  • ピレン修飾β-シクロデキストリンの合成。
  • 単層カーボンナノチューブ電界効果トランジスタ(CNT FET)の官能基化。
  • エステルで官能基化したポリプロピレンのグラフト度および再活性を特性解析するための試薬として。
  • 木挽台型のジルテニウムテトラカルボニル錯体の合成。
  • キラルカルボン酸である(±)-2-(1-ピレニル)プロピオン酸の合成。
  • 単層カーボンナノチューブ(SWNT)の可逆的非共有結合性の官能基化。
  • ペプチド核酸(PNA)プローブの調製。
  • HPLC-UVによる固相反応評価における内部参照化合物として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392189-BULK:
392189-VAR:
392189-5G:
392189-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan Spengler et al.
ACS combinatorial science, 15(5), 229-234 (2013-03-26)
Here we evaluated the use of internal reference compounds for the rapid assessment of reactions performed in solid-phase. An internal reference compound (commercially available) was bound to the resin, together with the substrate, and cleaved with the products after completion
Sawhorse-type diruthenium tetracarbonyl complexes derived from pyrenyl-carboxylic acids.
Johnpeter JP and Therrien B.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 437-443 (2013)
Gabriela Ramos Chagas et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(23), 3429-3436 (2017-09-01)
A smart stimuli-responsive surface was fabricated by the electro-copolymerization of pyrene monomers followed by base and acid treatment. Copolymers of pyrenes bearing fluorinated chains (Py-nF
Alex Manicardi et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 10, 1495-1503 (2014-08-28)
Pyrene derivatives can be incorporated into nucleic acid analogs in order to obtain switchable probes or supramolecular architectures. In this paper, peptide nucleic acids (PNAs) containing 1 to 3 1-pyreneacetic acid units (PNA1-6) with a sequence with prevalence of pyrimidine
Murphy PJ.
Organophosphorus Reagents: A Practical Approach in Chemistry, 8-8 (2004)