Merck
391220
Sigma-Aldrich
2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスホラン
97%
別名:
エチレンクロロホスファイト, 環状エチレン ホスホロクロリダイト, 環状エチレンクロロホスファイト, エチレングリコール クロロホスファイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4ClO2P
CAS番号:
分子量:
126.48
Beilstein:
506179
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
62 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClP1OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
InChI Key
OLSFRDLMFAOSIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスホコリンおよびスピロホスホランの合成で使用されるホスファイト化剤。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
391220-BULK:
391220-25ML:
391220-5ML:
391220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rec. Trav. Chim., 113, 293-293 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 5783-5783 (1994)
Fritz Sieber et al.
Phosphorus, sulfur, and silicon and the related elements, 180(3-4), 647-657 (2006-02-24)
Elemental selenium generated by the photobleaching of selenomerocyanine dyes forms conjugates with serum albumin and serum lipoproteins that are toxic to leukemia and selected solid tumor cells but well tolerated by normal CD34-positive hematopoietic stem and progenitor cells. Serum albumin