About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O3
CAS番号:
分子量:
112.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
100-102 °C/5 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)C2CC12
InChI
1S/C5H4O3/c6-4-2-1-3(2)5(7)8-4/h2-3H,1H2
InChI Key
ZRMYHUFDVLRYPN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
391174-BULK:
391174-VAR:
391174-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)