Merck
388211
Sigma-Aldrich
Perfluorooctanes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
103-105 °C (lit.)
密度
1.766 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Perfluorooctanes can be used as a fluorous solvent for aerobic oxidation of alcohols to carbonyl compounds in fluorous biphasic systems. It can also be employed in the synthesis of perfluoroalkyl-substituted bis(oxazolines).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
388211-1G:
388211-BULK:
388211-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Cobalt (II) perfluorooctane sulfonate catalyzed highly efficient aerobic oxidation of alcohols in fluorous biphasic systems.
Yi WB and Cai C
Australian Journal of Chemistry, 59(5), 349-353 (2006)
Synthesis of Perfluoroalkyl-Substituted Bis (oxazolines) as Ligands for Catalytic Enantioselective Reactions.
Annunziata R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(7), 1191-1197 (2003)