About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO2
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
maleimide
SMILES記法
CC(C)(C)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H11NO2/c1-8(2,3)9-6(10)4-5-7(9)11/h4-5H,1-3H3
InChI Key
YEKDUBMGZZTUDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
386421-VAR:
386421-BULK:
386421-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaofeng Zhao et al.
Analytica chimica acta, 1037, 274-280 (2018-10-08)
Ratiometric quantitation is used in mass spectrometry to account for variations in ionization efficiencies due to heterogenous sample matrixes. Isotopes are most commonly used to achieve ratiometric quantitation because of their ability to co-elute chromatographically with each other and to