Merck
384089
Sigma-Aldrich
Triphenyl(methanol-13C)
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)313COH
CAS番号:
分子量:
260.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
163-165 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H/i19+1
InChI Key
LZTRCELOJRDYMQ-QHPTYGIKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
384089-VAR:
384089-250MG:
384089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)