Merck
383414
Sigma-Aldrich
2,4′-ジブロモプロピオフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCH(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
291.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
85-88 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI Key
GKALOSTUZMFUQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4′-Dibromopropiophenone may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)amino]propanone (aniline ketone).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
383414-5G:
383414-25G:
383414-VAR:
383414-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SYNTHESIS OF NEW ACTIVATED INDOLES; 3-(4'-BROMOPHENYL)-4, 6-DIMETHOXY-2-METHYLINDOLE.
Wahyuningsih TD.
Indonesian Journal of Chemistry, 4(3), 197-200 (2010)