Merck
377090
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-イソプロピリデン-D-エリスロノラクトン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O4
CAS番号:
分子量:
158.15
Beilstein:
1282952
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChI Key
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
シリルケテンアセタ-ルとアルド-ル縮合が起こります。 スピロ環状炭水化物の合成に用いられます。このキラルな合成シントンは、ヒドロキシル化インドリジジン、 炭化水素置換ベンゾキノンおよびカリクリンのオキサゾ-ル部位 の収束合成に用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
377090-1G:
377090-VAR:
377090-5G:
377090-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 50, 1111-1111 (1994)
Perri, S.T. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2032-2032 (1989)
Tetrahedron, 50, 3333-3333 (1994)
M.-P. Heitz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2591-2591 (1989)
A.B. Smith et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4859-4859 (1991)