Merck
373885
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H22O7
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.3 mmHg ( 20 °C)
詳細
functionality 2.5
分子量
average Mn ~5,300
含みます
400-800 ppm BHT as inhibitor
組成
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
密度
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI Key
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
373885-VAR:
373885-BULK:
373885-250G:
373885-10G:
373885-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)