Merck
372617
Sigma-Aldrich
タングステン酸カリウム
94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2WO4
CAS番号:
分子量:
326.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
94%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
921 °C (lit.)
密度
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChI Key
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
372617-100G:
372617-25G:
372617-BULK:
372617-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)