Merck
368210
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)acrylate
97%
別名:
2-(Trimethylsilylmethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(trimethylsilylmethyl)propenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C[CH2Si(CH3)3]CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
186.32
Beilstein:
4658894
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-11-9(10)8(2)7-12(3,4)5/h2,6-7H2,1,3-5H3
InChI Key
HSEYTIDQGJXPIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
368210-1G:
368210-250MG:
368210-BULK:
368210-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Carbohydrate Derived ?-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459-467 (1986)
Synthesis of Carbohydrate Derived a-Methylene-?-lactones by Diasterecseldctive, Low Temperature Reformatsky-Type Reactions.
Csuk R, et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 5(3), 459- 467 (1986)