Merck
347485
Sigma-Aldrich
2-(トリメチルシリルオキシ)エチルメタクリラート
contains ≤100 ppm BHT as inhibitor, 96%
別名:
2-(トリメトキシシリル)エチルメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
202.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
96%
形状
liquid
含みます
≤100 ppm BHT as inhibitor
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O3Si/c1-8(2)9(10)11-6-7-12-13(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
InChI Key
WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
347485-100G:
347485-25G:
347485-BULK:
347485-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Millipore
Millipore
1.07673
Silane A 174
Monika Zygo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-28)
This study reports the utilization of controlled radical polymerization as a tool for controlling the stimuli-responsive capabilities of graphene oxide (GO) based hybrid systems. Various polymer brushes with controlled molecular weight and narrow molecular weight distribution were grafted from the