Merck
36813
Sigma-Aldrich
ジエチルジメチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
~20% in H2O (T)
別名:
Dimethyldiethylammonium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2N(CH3)2(OH)
CAS番号:
分子量:
119.21
Beilstein:
3688152
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
~20% in H2O (T)
品質水準
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].CC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C6H16N.H2O/c1-5-7(3,4)6-2;/h5-6H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
JQDCIBMGKCMHQV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
水酸化ジエチルジメチルアンモニウムは、下記の用途で使用されています:
  • ベンゼンをイソプロピル化してクメンを産生する反応で触媒として使用するゼオライトUZM-8の合成で、唯一の構造指向剤として。
  • 熱水法によるY型ゼオライトナノ粒子の合成での有機添加剤として。
  • トポタクティック反応で生成するゼオライトの前駆体として用いられる、層状ケイ酸塩PLS-3およびPLS-4の合成。
  • 硝酸ウラニルおよび1,4-ベンゼンビスホスホン酸からの熱水法による層状ウラニルジホスホネート化合物の合成。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
36813-BULK:
36813-250ML:
36813-VAR:
36813-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and crystal structure of layered silicate PLS-3 and PLS-4 as a topotactic zeolite precursor
Ikeda T, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(31), 5518-5525 (2009)
Hydrothermal synthesis and structural characterization of organically templated uranyl diphosphonate compounds
Adelani PO, et al.
Crystal Growth & Design, 11(5), 1966-1973 (2011)
Zeolite UZM-8: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Isopropylation of Benzene with 2-Propanol
Cha SH, et al.
Topics in Catalysis, 58(7-9), 537-544 (2015)
The synthesis of novel zeolite Y nanoparticles using mesoporous silica with a temperature controlling method
Karami D, and Mahinpey N
The Canadian Journal of Chemical Engineering, 92(4), 671-675 (2014)