Merck
366897
Sigma-Aldrich
パルミチン酸-d31
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Hexadecanoic-d31 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)14CO2H
CAS番号:
分子量:
287.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
61-64 °C
質量シフト
M+31
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Palmitic acid-d31 is an isotopic analogue of palmitic acid.
アプリケーション
Palmitic acid-d31 can be used in the synthesis of saturated and unsaturated fatty acids. It is used in quantitative determination of fatty acids from plastic labware.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
366897-100MG-PW:
366897-100MG:
366897-VAR:
366897-1G:
366897-BULK:
366897-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolf, R.R.
Radioactive and Stable Isotope Tracers in Biomedicine: Principles and Practice of Kinetic Analysis, 322-322 (1992)
Fu-Lin E Chu et al.
Molecular and biochemical parasitology, 119(2), 179-190 (2002-01-30)
The capability of synthesizing fatty acids de novo in the meront stage of the oyster protozoan parasite, Perkinsus marinus, was investigated employing stable-isotope-labeled precursors (1,2 13C-acetate and palmitic-d(31) acid). Fatty acid methyl esters derived from 1,2 13C-acetate and palmitic-d(31) acid
Avarzed Amgalanbaatar et al.
Lipids, 50(8), 799-804 (2015-07-01)
This study demonstrated that the cells of Helicobacter felis and Helicobacter cinaedi spontaneously absorb cholesterol added to the medium. A recent study by our group has revealed that phosphatidylethanolamine (PtdEtn) of Helicobacter pylori contains myristic acid as the most predominant