About This Item
化学式:
K2ReCl6
CAS番号:
分子量:
477.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
アプリケーション
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
366595-5G:
366595-BULK:
366595-VAR:
366595-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)