Merck
365572
Sigma-Aldrich
メチル 6-メトキシ-2-インドールカルボキシラート
99%
別名:
2-メトキシカルボニル-6-メトキシインドール, 6-メトキシインドール-2-カルボン酸 メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO3
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
117-119 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc2ccc(OC)cc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO3/c1-14-8-4-3-7-5-10(11(13)15-2)12-9(7)6-8/h3-6,12H,1-2H3
InChI Key
OPUUCOLVBDQWEY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ペルオキシソーム増殖因子活性化レセプターγ/δデュアルアゴニストであるベンゾオキサゾール含有インドール類縁体
  • ヒト白血病K562細胞に対する強力な抗増殖薬
  • アリーンの[3 + 2]環形成を経由するインドール-インドロン基本骨格
  • 分子内Heck反応を経由する、抗がん薬候補であるラトンズイン誘導体
  • チューブリン重合の強力なインヒビターであるアリールチオインドール
  • Ugi縮合を経由する1-オキソ-1,2,3,4-テトラヒドロピラジンのヘテロ環縮環誘導体
  • 神経幹細胞から誘導される神経球から神経への分化の促進剤であるインドール脂肪族アルコール(IFA)。神経変性疾患の治療に応用できる可能性があります
  • 光依存性腫瘍壊死因子αアンタゴニスト
  • 2位置換インドールメラトニンレセプターリガンド
Methyl 6-methoxy-2-indolecarboxylate is suitable for use in the production of dyes by Escherichia coli expressing naphthalene dioxygenase (NDO) and toluene dioxygenase (TDO). It is also suitable for use in the production of dyes by Escherichia coli expressing multicomponent phenol hydroxylase (mPH) from Pseudomonas sp. strains KL33 and KL28.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
365572-VAR:
365572-1G:
365572-250MG:
365572-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Y Kim et al.
Letters in applied microbiology, 36(6), 343-348 (2003-05-20)
To isolate and characterize the phorate [O,O-diethyl-S-(ethylthio)methyl phosphoradiothioate] degrading bacteria from agricultural soil, and their assessment for multifarious biological activities of environmental and agronomic significance. Based on their morphological and biochemical characteristics, the selected isolates PS-1, PS-2 and PS-3 were
J Y Kim et al.
Letters in applied microbiology, 41(2), 163-168 (2005-07-22)
To establish multicomponent phenol hydroxylases (mPHs) as novel biocatalysts for producing dyestuffs and hydroxyindoles such as 7-hydroxyindole (7-HI) from indole and its derivatives. We have isolated Pseudomonas sp. KL33, which possesses a phenol degradation pathway similar to that found in