Merck
365157
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジフェニルジシラザン
96%
別名:
1,3-ジフェニル-1,1,3,3-テトラメチルジシラザン, DPTMDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5Si(CH3)2]2NH
CAS番号:
分子量:
285.53
Beilstein:
2738118
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(N[Si](C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23NSi2/c1-18(2,15-11-7-5-8-12-15)17-19(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17H,1-4H3
InChI Key
HIMXYMYMHUAZLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジフェニルジシラザンは、次の用途に使用できます。
  • この化合物をシリコンおよびスズの四塩化物で置換した物質を合成する際の出発物質として。
  • フタルイミドを使用してCu-、Zn-およびH2-フタロシアニンを調製するため。
  • GC-MSによる脂肪酸測定前に使用する、前処理カラム不活性化剤として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
365157-10G:
365157-BULK:
365157-1G:
365157-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silazanes plus MCl4-substitution vs. rearrangement reactions
Lehnert C, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(12), 1574-1584 (2006)
Dorothee Eibler et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1046, 138-146 (2017-02-10)
Between 2008 and 2011, four polar bears (Ursus maritimus) from the Greenland population swam and/or drifted on ice to Iceland where they arrived in very poor body condition. Body fat resources in these animals were only between 0% and 10%
Simon Hammann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 9019-9028 (2015-10-07)
Triacylglycerols represent the major part (>90%) in most plant oils and have to be eliminated, when the minor compounds such as phytosterols or tocopherols should be analyzed. Here, we used an all liquid-liquid chromatographic technique, countercurrent chromatography (CCC), to fractionate