Merck
358967
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate
98%
別名:
N,N,N-Trimethyl-methanaminium hydrogensulfate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(HSO4) · xH2O
CAS番号:
分子量:
171.22 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES記法
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tetramethylammonium hydrogensulfate hydrate is generally used as a phase transfer catalyst. It can also be used as a derivatizing agent for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) applications.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
358967-50G:
358967-10G:
358967-VAR:
358967-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Green oxidation with aqueous hydrogen peroxide.
Noyori R, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 16, 1977-1986 (2003)
Analysis of chlorophenoxy acid herbicides in water by large-volume on-line derivatization and gas chromatography?mass spectrometry.
Ding W H, et al.
Journal of Chromatography A, 896(1-2), 111-116 (2000)